Läs mer
Thermo Scientific™ tGFP mRNA för 1-Step Mänsklig IVT Kit
Produktkod. 15215743 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15215743 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 15215743 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Uttryck snabbt funktionella proteiner i full längd från mRNA eller plasmidmallar med utbyten på upp till μ100 g/ml per reaktion med dessa cellfria kit.
De Thermo Scientific™ 1-Step Human In Vitro Protein Expression Kit möjliggör translation och post-transkriptionell modifiering av fullängdsproteiner från mRNA eller plasmidmallar med utbyten på upp till 100 g/μml per reaktion.
Människan IVT Kit är unika HeLa-cellysatbaserade proteinexpressionssystem för in vitro -translation eller kopplade transkriptions-/translationsreaktioner. Proteinuttryck utförs i en enda 90-minutersreaktion som kan förlängas i upp till 6 timmar med fortsatt proteinproduktion upp till 100 g/μml i kombination med den optimerade pT7CFE1 Expression Vector. Människan IVT Kit kan uttrycka funktionella enzymer, fosfoproteiner, glykoproteiner och membranproteiner för omedelbar användning för att studera proteininteraktioner, utföra snabb mutationsanalys och mäta aktivitet.
Höjdpunkter:
Funktionell– använder det mänskliga translationella maskineriet för att uttrycka aktiva proteiner
  • Bekväm– utföra transkription och översättning i ett enda steg
  • Hög prestanda– större utbyten jämfört med kanin retikulocyt in vitro translation
  • Pålitlig– uttrycker proteiner som misslyckas i kaninretikulocytsystem
Bättre än traditionella metoder:
  • HeLa-cellfria extrakt kan uttrycka proteiner med post-translationella modifieringar
  • Exakt översättning ger fullängdsprotein som är kompatibelt med nedströmsapplikationer
  • Proteintranslation är optimerad med EMCV IRES-element och andra mRNA-stabiliserande element
Innehåller:
Kompletta kit innehåller HeLa-cellysat, tillbehörsproteiner, reaktionsblandning, nukleasfritt vatten, expressionsvektor och en GFP-positiv kontrollvektor
Krävs
30 °C inkubator eller vattenbad
Rekommenderas för:
Express proteiner för att mäta enzymaktivitet; Utför mutationsanalys; Express protein för användning i gelrörlighetsförskjutningsanalyser; Utför co-immunoutfällning; Express cytotoxiska proteiner; Utför onaturlig aminosyramärkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce tGFP mRNA
Kit Innehåll Kontrollmall(ar)
Typ tGFP-mRNA
Mål GFP (Grönt fluorescerande protein)
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvaras under -70 °C.
Formatera Provrör
Etiketttyp Okonjugerad
Uttryckt proteintyp Membranprotein
Produktlinje 1-Step