Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step Människokopplade IVT Kit - DNA
Produktkod. 12126510 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
40 Reaktionssats
8 Reaktionssats
Förpackningsstorlek:
40 reaktioner
8 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12126510 40 Reaktionssats 40 reaktioner
12116510 8 Reaktionssats 8 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12126510 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uttryck snabbt funktionella proteiner i full längd från mRNA eller plasmidmallar med utbyten på upp till μ100 g/ml per reaktion med dessa cellfria kit.
Thermo Scientific™ 1-Step Human In Vitro Protein Expression Kits möjliggör translation och posttranslationell modifiering av fulllängdsproteiner från mRNA eller plasmidmallar med utsläpp på upp till 100 μg/ml per reaktion.
Människan IVT Kit är unika HeLa-cellysatbaserade proteinexpressionssystem för in vitro -translation eller kopplade transkriptions-/translationsreaktioner. Proteinuttryck utförs i en enda 90-minutersreaktion som kan förlängas i upp till 6 timmar med fortsatt proteinproduktion upp till 100 g/μml i kombination med den optimerade pT7CFE1 Expression Vector. Människan IVT Kit kan uttrycka funktionella enzymer, fosfoproteiner, glykoproteiner och membranproteiner för omedelbar användning för att studera proteininteraktioner, utföra snabb mutationsanalys och mäta aktivitet.
Höjdpunkter:
Funktionell– använder det mänskliga translationella maskineriet för att uttrycka aktiva proteiner
  • Bekväm– utföra transkription och översättning i ett enda steg
  • Hög prestanda– större utbyten jämfört med kanin retikulocyt in vitro translation
  • Pålitlig– uttrycker proteiner som misslyckas i kaninretikulocytsystem
Bättre än traditionella metoder:
  • HeLa-cellfria extrakt kan uttrycka proteiner med post-translationella modifieringar
  • Exakt översättning ger fullängdsprotein som är kompatibelt med nedströmsapplikationer
  • Proteintranslation är optimerad med EMCV IRES-element och andra mRNA-stabiliserande element
Innehåller:
Kompletta kit innehåller HeLa-cellysat, tillbehörsproteiner, reaktionsblandning, nukleasfritt vatten, expressionsvektor och en GFP-positiv kontrollvektor
Krävs
30 °C inkubator eller vattenbad
Rekommenderas för:
Express proteiner för att mäta enzymaktivitet; Utför mutationsanalys; Express protein för användning i gelrörlighetsförskjutningsanalyser; Utför co-immunoutfällning; Express cytotoxiska proteiner; Utför onaturlig aminosyramärkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 1-stegs mänskligt kopplat IVT Utrustning
Tillräckligt för 40 reaktioner av 25μ L vardera
Kvantitet 40 Reaktionssats
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 40 reaktioner av 25μ L vardera
• HeLa Lysate, 500μ L
• Tillbehörsproteiner, 100μ L
• Reaktionsblandning, 200μ L
• Positiv kontroll DNA: pCFE-GFP, 10μ g
• pT7CFE1-CHis, 10μ g
• Nukleasfritt vatten, 1,5 mL Förvara
kit vid -80 C vid °mottagandet. Produkten skickas på torris
Uttryckssystem Cellfri
Uttryckt proteintyp Membranprotein
Produktlinje 1-Step