Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step Mänsklig högavkastning IVT Utrustning
Produktkod. 15245743 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100μ L
10 x 100μ L
2 x 2 mL
Typ:
1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning
1-stegs Human High-yield Maxi IVT Utrustning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Typ Förpackningsstorlek
15245743 2 x 2 mL 1-stegs Human High-yield Maxi IVT Utrustning 1 uppsättning
15225743 2 x 100μ L 1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning 1 uppsättning
15235743 10 x 100μ L 1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15245743 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50500.00 SEK
    43430.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 7070.00 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Uttryck funktionella proteiner med 10 till 100 gånger högre utbyte per ml än andra däggdjur IVT system med Thermo Scientific™ 1-Step Mänsklig högavkastande in vitro-översättning (IVT ) Kit.
De Thermo Scientific™ 1-Step Mänsklig högavkastande in vitro-översättning (IVT ) Kit med kontinuerlig matningsanordning möjliggör uttryck av funktionella proteiner med 10 till 100 gånger större utbyte per ml än andra eukaryota IVT översättningssystem.
De 1-Step Hög avkastning IVT Systemet använder modifierade HeLa-cellextrakt för att dra fördel av det robusta mänskliga transkriptions- och translationsmaskineriet och generera funktionella fullängdsproteiner. I detta system utförs proteinuttryck i en egenutvecklad minidialysanordning som tillåter en kontinuerlig tillförsel av nukleotider, aminosyror och energigenererande substrat i reaktionen samtidigt som hämmare av proteinsyntes tas bort. Detta system för kontinuerligt utbyte av celler (CECF) möjliggör proteinuttryck i upp till 24 timmar och producerar proteinutbyten från 250 till 750 g/μml. De kompletta kiten kommer med alla komponenter som krävs för korrekt transkription och translation av rekombinant protein, inklusive en optimerad expressionsvektor.
Höjdpunkter:
  • Högt uttryck– upp till μ750 g/ml uttryckt protein
  • Reproducerbarhet– låg variation mellan experiment
  • Snabb– uttrycka höga nivåer av protein med en inkubation över natten
  • Funktionell– få mer aktivt protein än med bakteriella proteinuttryckssystem
1-Step Proteinuttryck:
  • Effektiviserad reaktion– kräver endast fem komponenter
  • Lätt att använda– transkription och translation utförs i ett reaktionssteg
  • Anpassa för märkning– mottaglig för inkorporering av tunga eller onaturliga aminosyror
Innehåller:
Kompletta kit innehåller cellysat, reaktionsblandning, tillbehörsproteiner, 5X dialysbuffert, kontroll-DNA, kloningsvektor, minidialysanordningar och centrifugrör
Krävs
30 °C inkubator eller vattenbad
Rekommenderas för:
Produktion av rekombinanta proteiner för strukturanalys; Generera aktiva proteiner för proteininteraktionsstudier; Utför snabbt uttryck och karakterisering av mutanta proteiner; Småskalig produktion av viruspartiklar; Införlivande av onaturliga aminosyror eller giftig proteinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 1-stegs Human High-yield Maxi IVT Utrustning
Tillräckligt för 2 reaktioner av 2μ L vardera
Kvantitet 2 x 2 mL
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 2 reaktioner på 2 ml vardera
• HeLa Lysate, 4 x 500μ L
• Tillbehörsproteiner, 4 x 100μ L
• Reaktionsblandning, 4 x 200μ L
• 5X dialysbuffert, 23 ml
• Positiv kontroll-DNA (pCFE-GFP), 10μ g
• pT7CFE1-NHis-GST-CHA, 10μ g
• Maxi dialysapparat, 2 st
• Nukleasfritt vatten, 3 x 50 mL
Förvara mikrodialysapparater och nukleasfritt vatten i rumstemperatur. Förvara alla andra komponenter vid -80 °C.
Uttryckssystem Cellfri
Uttryckt proteintyp Olösligt protein
Produktlinje 1-Step