Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step Mänsklig högavkastning IVT Utrustning
Produktkod. p-4532178 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 100μ L
10 x 100μ L
2 x 2 mL
Typ:
1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning
1-stegs Human High-yield Maxi IVT Utrustning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Typ unitSize
15225743 2 x 100μ L 1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning 1 uppsättning
15235743 10 x 100μ L 1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning 1 uppsättning
15245743 2 x 2 mL 1-stegs Human High-yield Maxi IVT Utrustning 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15225743 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uttryck funktionella proteiner med 10 till 100 gånger högre utbyte per ml än andra däggdjur IVT system med Thermo Scientific™ 1-Step Mänsklig högavkastande in vitro-översättning (IVT ) Kit.
De Thermo Scientific™ 1-Step Mänsklig högavkastande in vitro-översättning (IVT ) Kit med kontinuerlig matningsanordning möjliggör uttryck av funktionella proteiner med 10 till 100 gånger större utbyte per ml än andra eukaryota IVT översättningssystem.
De 1-Step Hög avkastning IVT Systemet använder modifierade HeLa-cellextrakt för att dra fördel av det robusta mänskliga transkriptions- och translationsmaskineriet och generera funktionella fullängdsproteiner. I detta system utförs proteinuttryck i en egenutvecklad minidialysanordning som tillåter en kontinuerlig tillförsel av nukleotider, aminosyror och energigenererande substrat i reaktionen samtidigt som hämmare av proteinsyntes tas bort. Detta system för kontinuerligt utbyte av celler (CECF) möjliggör proteinuttryck i upp till 24 timmar och producerar proteinutbyten från 250 till 750 g/μml. De kompletta kiten kommer med alla komponenter som krävs för korrekt transkription och translation av rekombinant protein, inklusive en optimerad expressionsvektor.
Höjdpunkter:
  • Högt uttryck– upp till μ750 g/ml uttryckt protein
  • Reproducerbarhet– låg variation mellan experiment
  • Snabb– uttrycka höga nivåer av protein med en inkubation över natten
  • Funktionell– få mer aktivt protein än med bakteriella proteinuttryckssystem
1-Step Proteinuttryck:
  • Effektiviserad reaktion– kräver endast fem komponenter
  • Lätt att använda– transkription och translation utförs i ett reaktionssteg
  • Anpassa för märkning– mottaglig för inkorporering av tunga eller onaturliga aminosyror
Innehåller:
Kompletta kit innehåller cellysat, reaktionsblandning, tillbehörsproteiner, 5X dialysbuffert, kontroll-DNA, kloningsvektor, minidialysanordningar och centrifugrör
Krävs
30 °C inkubator eller vattenbad
Rekommenderas för:
Produktion av rekombinanta proteiner för strukturanalys; Generera aktiva proteiner för proteininteraktionsstudier; Utför snabbt uttryck och karakterisering av mutanta proteiner; Småskalig produktion av viruspartiklar; Införlivande av onaturliga aminosyror eller giftig proteinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 1-stegs Human High Yield Mini IVT Utrustning
Tillräckligt för 2 reaktioner på 100μ L vardera
Kvantitet 2 x 100μ L
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 2 reaktioner av 100μ L vardera
• HeLa Lysate, 110μ L
• Tillbehörsproteiner, 25μ L
• Reaktionsblandning, 40μ L
• 5X dialysbuffert, 600μ L
• Positiv kontroll-DNA (pCFE-GFP), 10μ g
• pT7CFE1-NHis-GST-CHA, 10μ g
• Mikrodialysapparat, 2 st
• Nukleasfritt vatten, 5 mL
Förvara mikrodialysapparater och nukleasfritt vatten i rumstemperatur. Förvara alla andra komponenter vid -80 °C.
Uttryckssystem Cellfri
Uttryckt proteintyp Olösligt protein
Produktlinje 1-Step