Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ TMB-blottingsubstratlösning
Artikelnummer. 10066433 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 ml
Packungsgröße:
250ml
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
10066433 250 ml 250ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10066433 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 34018
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Färdigt att använda blått TMB-peroxidas (HRP)-substrat speciellt framtaget för kromogen detektion i Western blot- och IHC-experiment.
Thermo Scientific™ Pierce TMB-blotting 1-Step Solution är en färdig att använda lösning av det blå TMB peroxidas (HRP) substratet som är speciellt formulerad för kromogen detektion i Western blotting och immunhistokemimetoder.
TMB (3,3',5,5'-tetrametylbensidin; MW = 240,4) används oftast som ett lösligt substrat för att detektera aktiviteten av peroxidaskonjugerade antikroppar i ELISA . Pierce TMB-Blotting Solution är formulerad för att fälla ut och lokalisera den blå reaktionsprodukten på membranytor eller vävnadsprover på platser där peroxidas-substratreaktionen inträffar. TMB-Blotting Substrate producerar ett mycket stort signal-brusförhållande, även om dess höga känslighet kräver noggrann tvättning och blockering för att undvika bakgrundsfärgning. Vid utförande av immunhistokemiska tekniker måste vattenhaltiga motfärger och monteringsmedium användas.
Höjdpunkter:
  • HRP-substrat– för känslig detektion av pepparrotsperoxidasaktivitet på fasta medier
  • Kromogen– ingen speciell utrustning behövs för visualisering; producerar mörkblå band i Western blots; är inte lika känslig för blekning som AEC- eller 4-CN-substrat
  • Färdig att använda– inga organiska lösningsmedel krävs för att lösas upp; ingen utspädning behövs för användning
  • Komplett– kräver inte andra buffertar eller tillsats av väteperoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Produktlinje 1-Step
Kvantitet 250 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Pepparrotsperoxidas
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Step TMB-Blotting, 250 mL
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Sicherheitshinweis
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.