Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ Ultra TMB-blottinglösning
Produktkod. 16375222 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16375222 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16375222 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37574
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution är ett förstärkt enkomponent pepparrotsperoxidas (HRP) substrat för Western blotting och immunhistokemi.
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution är ett förstärkt enkomponent pepparrotsperoxidas (HRP) substrat för Western blotting och immunhistokemi.
Ytterligare information och onlinebeställning
Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution är ett förbättrat enkomponent pepparrotsperoxidas (HRP) substrat för Western blotting.
Detta utfällande, kolorimetriska Western blot-substrat för HRP ger hög känslighet, ökat signal-brusförhållande och låg bakgrund jämfört med många andra kromogena substrat. Blottinglösningen innehåller lösligt TMB (3,3',5,5'-tetrametylbensidin), som reagerar mycket snabbt med pepparrotsperoxidasenzym för att producera en olöslig mörkblå fällning som inte bleknar eller flagnar. Substratet är kompatibelt med både nitrocellulosa och PVDF-membran. Blottinglösningen levereras färdig att använda utan att blanda krävs.
Funktioner av 1-Step Ultra TMB-blottinglösning:
• Snabba —proteinband som syns på mindre än en minut
•Blekningsbeständiga —proteinband stabila efter membrantorkning
•Känslig detektionsgräns —som liknar Pierce ECL Western Blotting Substrat
•Kromogen ingen —speciell utrustning behövs för visualisering; producerar mörkblå band
•Färdig att använda inga organiska —lösningsmedel krävs för att lösas upp; ingen utspädning behövs för användning
Användning:
• Kromogen Western blot-detektion
• Nitrocellulosamembranblottar
• PVDF-membranblottar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Form Vätska
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje 1-Step
Kvantitet 250 ml
Substrat TMB
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagra produkten vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.