missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5’-[1’,3’-bis-t-boc]hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-t-Boc-piperidine-4-spiro-5'-[1',3'-bis-t-boc]hydantoin |
| CAS | 183673-68-9 |
| Molekylformel | C22 H35 N3 O8 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H35N3O8/c1-19(2,3)31-16(28)23-12-10-22(11-13-23)14(26)24(17(29)32-20(4,5)6)15(27)25(22)18(30)33-21(7,8)9/h10-13H2,1-9H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C2=O |
| IUPAC-namn | tritert-butyl 2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-1,3,8-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.53 |
| Formel vikt | 469.2424 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?