Läs mer
1-tert-Butoxy-4-(2-methoxy-ethyl)-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-tert-Butoxy-4-(2-methoxy-ethyl)-benzene |
| CAS | 84697-14-3 |
| Molekylformel | C13 H20 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(1,1-Dimethylethoxy)-4-(2-methoxyethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O2/c1-13(2,3)15-12-7-5-11(6-8-12)9-10-14-4/h5-8H,9-10H2,1-4H3 |
| LEDER | COCCc1ccc(OC(C)(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(2-methoxyethyl)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.2967 |
| Formel vikt | 208.1463 |