Läs mer
1-(tert-butoxikarbonyl)-2-indolinkarboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10249052
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10249052 250 mg 250mg
10238722 1 g 1g
10628160 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10249052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01075CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 133851-52-2
Molekylformel C14H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 263.293
MDL-nummer MFCD02682411
InChI-nyckel QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
PubChem CID 2794663
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-2,3-dihydroindol-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 263.29
Procent renhet 90%