Läs mer
1-(tert-butoxikarbonyl)-2-indolinkarboxylsyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10628160
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10628160 5 g 5g
10249052 250 mg 250mg
10238722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10628160 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01075DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 133851-52-2
Molekylformel C14H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 263.293
MDL-nummer MFCD02682411
InChI-nyckel QONNUMLEACJFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-2-indolinecarboxylic acid, n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1-n-boc-indoline-2-carboxylic acid, 1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, indoline-2-carboxylic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylicacid
PubChem CID 2794663
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-2,3-dihydroindol-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 263.29
Procent renhet 90%