Läs mer
1-(tert-butoxikarbonyl)-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17251222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
17251222 5 g 5g
1 options
Produktkod. 17251222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85909-08-6 | C9H15NO3 | 185.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85909-08-6
Molekylformel C9H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 185.22
InChI-nyckel GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tert-butyl-2-oxopyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Densitet 1.0860 g/mL, 1.086
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.22
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.