Läs mer
1-(tert-butoxikarbonyl)-4-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245604
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245604 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10316904 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10421504 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245604 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07783CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 84348-37-8
Molekylformel C10H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 229.23
MDL-nummer MFCD01860669
InChI-nyckel CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
IUPAC-namn (2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-4-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-1-tert-butyl hydrogen 4-oxopyrrolidine-1, 2-dicarboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.23
Procent renhet 97%