missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-[(tert-butoxikarbonyl)amino]cyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™

Produktkod. 10534885
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10534885 5 g 5g
10543453 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10534885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01313DE
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 115951-16-1
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.30
MDL-nummer MFCD00273427
InChI-nyckel URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, boc-homocycloleucine, 1-boc-amino cyclohexanecarboxylicacid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2794744
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.3
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.