Läs mer
1-[(tert-butoxikarbonyl)amino]cyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 243.3 |
| Procent renhet | 97% |