Läs mer
1-[(tert-butoxikarbonyl)amino]cyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075259
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10543453
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01313DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 115951-16-1
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.30
MDL-nummer MFCD00273427
InChI-nyckel URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, boc-homocycloleucine, 1-boc-amino cyclohexanecarboxylicacid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2794744
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.3
Procent renhet 97%