Läs mer
1-[(tert-butoxikarbonyl)amino]cyklopropankarboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10666433
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666433 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10492913 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666433 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02070DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Chemical Identifiers
CAS 88950-64-5
Molekylformel C9H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 201.22
MDL-nummer MFCD00083257
InChI-nyckel DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC-namn 1-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}cyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.22
Procent renhet 97%