Läs mer
1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)10-5-4-7(6-10)8(11)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 167.0946 |