Läs mer
1-(tert-butyl)-2-metyl-1,2-indolindikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 277.32 |
| Procent renhet | 97% |