Läs mer
1-(tert-butyl)-2-metyl-1,2-indolindikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587274
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10587274 5 g 5g
10424333 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10587274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01034DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 186704-03-0
Molekylformel C15H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 277.32
MDL-nummer MFCD06200867
InChI-nyckel JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794661
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl 2,3-dihydroindol-1,2-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 277.32
Procent renhet 97%