Läs mer
1-(tert-butyl)-2-metyl-lH-indol-1,2-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 275.3 |
| Procent renhet | 97% |