Läs mer
1-(tert-butyl)-2-metyl-lH-indol-1,2-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717875
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717875 5 g 5g
10381343 250 mg 250mg
10577683 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27822DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 163229-48-9
Molekylformel C15H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 275.304
InChI-nyckel UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-2-O-metylindol-1,2-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 275.3
Procent renhet 97%