Läs mer
1-(tert-butyl)-3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 180.25 |
| Procent renhet | 97% |