Läs mer
1-(tert-butyl)-3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10615753
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10615753 1 g 1g
10311353 250 mg 250mg
10633455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10615753 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD07394DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 647824-51-9
Molekylformel C10H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 180.251
MDL-nummer MFCD00120293
InChI-nyckel WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
IUPAC-namn 1-tert-butyl-3,5-dimetylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%