Läs mer
Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
Produktkod. 11395539
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395539 1 g 1g
11305549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395539 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H50480.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 647824-51-9
Molekylformel C10H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 180.251
MDL-nummer MFCD00120293
InChI-nyckel WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
IUPAC-namn 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
LEDER CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.25
Procent renhet 95%