Läs mer
1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene |
| CAS | 38580-79-9 |
| Molekylformel | C11H15Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-t-Butylbenzylchloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-5-9(7-10)8-12/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | ClCC1=CC=CC(=C1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-tert-butyl-3-(chloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.69 |