Läs mer
1-(tert-butyl)-3-metyl-lH-pyrazol-5-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586995
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10586995 5 g 5g
10008171 1 g 1g
10485142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10586995 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03128DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 175277-09-5
Molekylformel C9H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 182.223
MDL-nummer MFCD00084917
InChI-nyckel JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2744573
IUPAC-namn 2-tert-butyl-5-metylpyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.22
Procent renhet 97%