Läs mer
1-tert-Butyl-3-Methyl 3-Hydroxypyrrolidine-1,3-Dicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-tert-Butyl-3-Methyl 3-Hydroxypyrrolidine-1,3-Dicarboxylate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO5/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-5-11(15,7-12)8(13)16-4/h15H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 245.1263 |