Läs mer
1-tert-butyl-4-(9-H-fluoren-9-ylmetyl)väte (2R)-piperazin-1,2,4-trikarboxyl, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10759205
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10759205 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10225984 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10759205 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08425DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 209593-18-0
Molekylformel C25H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 452.507
MDL-nummer MFCD02179102
InChI-nyckel ZVHNNCSUTNWKFC-OAQYLSRUSA-N
Synonym r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazinecarboxylicacid, r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-r-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, r-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2r-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 115-414, r-4-fmoc-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 2r-4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7128295
IUPAC-namn (2R)-4-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 452.5
Procent renhet 97%