Läs mer
1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1,2,4-tricarboxyl, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10031624
Change view
:
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10031624 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10031624 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08424DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
CAS 1034574-30-5
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C25H28N2O6
MDL-nummer MFCD02179101
Kvantitet 1 g
Synonym s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine2-carboxylic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-s-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine 2-carboxylic acid, s-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2s-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 114-505
InChI-nyckel ZVHNNCSUTNWKFC-NRFANRHFSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-namn (2S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 452.507
PubChem CID 7128293
Formel vikt 452.5
Procent renhet 97%