Läs mer
1-tert-butyl-4-nitrobensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392346
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392346 50 g 50g
11372346 2 g 2g
11382346 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06067.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3282-56-2 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3282-56-2
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.219
MDL-nummer MFCD00041253
InChI-nyckel XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 4-t-butylnitrobenzene, 4-tert-butylnitrobenzene, p-t-butylnitrobenzene, p-nitro-t-butylbenzene, 4-t-butyl nitrobenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-nitro, tert-butyl-4-nitrobenzene, acmc-209hw6, benzene,1-dimethylethyl-4-nitro
PubChem CID 76773
IUPAC-namn 1-tert-butyl-4-nitrobensen
LEDER CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1-tert-Butyl-4-nitrobenzene
Densitet 1.0586
Kokpunkt 265°C to 267°C
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 50 g
Beilstein 2047337
Formel vikt 179.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.