Läs mer
1-tert-butyl-4-(pentafluorfenyl)piperidin-1,4-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10041244
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10041244 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10507664 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10041244 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08295CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 294885-28-2
Molekylformel C17H18F5NO4
Molekylvikt (g/mol) 395.33
MDL-nummer MFCD09879992
InChI-nyckel PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 11749780
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-4-O-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)piperidin-1,4-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 395.32
Procent renhet 95%