Läs mer
1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate |
| CAS | 2377609-81-7 |
| Molekylformel | C21H28BNO6 |
| MDL-nummer | MFCD30717679 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(C1=CC2=C(C=C1)C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CN2C(OC(C)(C)C)=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.26 |
| Procent renhet | 98% |