Läs mer
1-tert-butyl-6-metyl-3-jod-1H-indol-1,6-dikarboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10340213
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10340213 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10442722 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10340213 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07419CB
Kemiska identifierare
CAS 850374-94-6
Molekylformel C15H16INO4
Molekylvikt (g/mol) 401.2
MDL-nummer MFCD06797499
InChI-nyckel KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
PubChem CID 7127827
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-6-O-metyl-3-jodindol-1,6-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 401.19
Procent renhet 97%