Läs mer
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole, 97%
Produktkod. 11364198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364198 25 g 25g
11354198 1 g 1g
11344198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041462.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54925-64-3
Molekylformel C9H18N2Si
Molekylvikt (g/mol) 182.34
MDL-nummer MFCD00011682
InChI-nyckel VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
PubChem CID 171385
IUPAC-namn tert-butyl-imidazol-l-yl-dimetylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Densitet 0.94 g/mL
Kokpunkt 247°C to 250°C
Flampunkt 99°C (210°F)
Brytningsindex 1.4805
Kvantitet 25 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 182.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.