Läs mer
1-tert-Butylpiperazine, 97%
Produktkod. 15442779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442779 5 g 5g
15432779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66497.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38216-72-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38216-72-7
Molekylformel C8H18N2
Molekylvikt (g/mol) 142.246
MDL-nummer MFCD00049359
InChI-nyckel PVMNSAIKFPWDQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butylpiperazine, 1-tert-butyl piperazine, n-t-butylpiperazine, 1-t-butyl piperazine, 1-tertbutyl piperazine, 1-tert-butyl-piperazine, piperazine, 1-1,1-dimethylethyl, n-tert-butyl piperazine, tert-butylpiperazine, tert-butyl piperazine
PubChem CID 3530572
IUPAC-namn 1-tert-butylpiperazin
LEDER CC(C)(C)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-tert-Butylpiperazine
Smältpunkt 32°C to 35°C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 85°C to 87°C (22 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.