Läs mer
1-Tetrakosen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetracosene |
| CAS | 10192-32-2 |
| Molekylformel | C24 H48 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-24H2,2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | Tetracos-1-ENE |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.638 |
| Formel vikt | 336.376 |