Läs mer
1-Tetrakosen, TRC
Produktkod. 30452725
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30452725 10 mg
1 options
Produktkod. 30452725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT58576310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetracosene
CAS 10192-32-2
Molekylformel C24 H48
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-24H2,2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC-namn Tetracos-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 336.638
Formel vikt 336.376