Läs mer
1-Tetradecane-d29-thiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetradecanethiol-D29 |
| Molekylformel | C14 D29 H S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Tetradecane-d29-thiol, 1-Tetradecanethiol-D29, 1-Mercaptotetradecane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29, 1-Tetradecyl-d29-thiol, Myristyl-d29 mercaptan |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H30S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecane-1-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.6317 |
| Formel vikt | 259.3888 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |