Läs mer
1-tetradekantiol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397406
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397406 25 g 25g
11387406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09401.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2079-95-0 | C14H30S | 230.454 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2079-95-0
Molekylformel C14H30S
Molekylvikt (g/mol) 230.454
MDL-nummer MFCD00022099
InChI-nyckel GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanethiol, myristyl mercaptan, tetradecanethiol, n-tetradecyl mercaptan, tetradecyl mercaptan, 1-mercaptotetradecane, unii-apy3p7s1xm, apy3p7s1xm, tetradecanethiol-1, acmc-1cq2y
PubChem CID 64677
IUPAC-namn tetradekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecanethiol
Smältpunkt 6°C to 7°C
Densitet 0.85
Kokpunkt 176°C to 180°C (22 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel CH3(CH2)13SH
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 25 g
Beilstein 1742653
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 230.46
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.