Läs mer
1-Tetradecanol, 97+%
Beskrivning
1-Tetradecanol används som ingrediens i kosmetika som kalla krämer. Det är en aktiv mellanprodukt i den kemiska syntesen av sulfaterad alkohol. Det används också vid tillverkning av temperaturreglerade läkemedelsfrisättningssystem baserat på fasförändringsmaterial. Det spelar en viktig roll för att fylla de ihåliga interiörerna i guldnanocage vid tillverkningen av ett nytt termanostiskt system, som har en unik egenskap hos fotoakustisk avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Tetradecanol används som ingrediens i kosmetika som kalla krämer. Det är en aktiv mellanprodukt i den kemiska syntesen av sulfaterad alkohol. Det används också vid tillverkning av temperaturreglerade läkemedelsfrisättningssystem baserat på fasförändringsmaterial. Det spelar en viktig roll för att fylla de ihåliga interiörerna i guldnanocage vid tillverkningen av ett nytt termanostiskt system, som har en unik egenskap hos fotoakustisk avbildning.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i dietyleter. Något lösligt i etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetradecanol |
| Smältpunkt | 37 °C till 40 °C |
| Densitet | 0.823 |
| Kokpunkt | 289 °C |
| Flampunkt | 141 °C (285 °F) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1742652 |
| Merck Index | 14,6334 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Löslig i dietyleter. Lätt löslig i etanol. |
| Formel vikt | 214.39 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.