Läs mer
1-Tetradecanol, 97+%
Produktkod. 11434187
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434187 2500 g 2500g
11414150 100 g 100g
11424187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19638.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
1-Tetradecanol används som ingrediens i kosmetika som kalla krämer. Det är en aktiv mellanprodukt i den kemiska syntesen av sulfaterad alkohol. Det används också vid tillverkning av temperaturreglerade läkemedelsfrisättningssystem baserat på fasförändringsmaterial. Det spelar en viktig roll för att fylla de ihåliga interiörerna i guldnanocage vid tillverkningen av ett nytt termanostiskt system, som har en unik egenskap hos fotoakustisk avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Tetradecanol används som ingrediens i kosmetika som kalla krämer. Det är en aktiv mellanprodukt i den kemiska syntesen av sulfaterad alkohol. Det används också vid tillverkning av temperaturreglerade läkemedelsfrisättningssystem baserat på fasförändringsmaterial. Det spelar en viktig roll för att fylla de ihåliga interiörerna i guldnanocage vid tillverkningen av ett nytt termanostiskt system, som har en unik egenskap hos fotoakustisk avbildning.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i dietyleter. Något lösligt i etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-72-1
Molekylformel C14H30O
Molekylvikt (g/mol) 214.39
MDL-nummer MFCD00004757
InChI-nyckel HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC-namn tetradekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecanol
Smältpunkt 37°C to 40°C
Densitet 0.823
Kokpunkt 289°C
Flampunkt 141°C (285°F)
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1742652
Merck Index 14,6334
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in diethyl ether. Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 214.39
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Tetradecanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Tetradecanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.