Läs mer
1-Tetradecanol, 99%
Produktkod. 10467002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10467002 5 g Glasflaska 5g
10503551 25 g Glasflaska 25g
10703154 100 g Glasflaska 100g
10247553 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10467002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-72-1
Molekylformel C14H30O
Molekylvikt (g/mol) 214.39
MDL-nummer MFCD00004757
InChI-nyckel HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC-namn tetradekan-1-ol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37.0°C to 40.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 289.0°C
Flampunkt 145°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)13OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, 428
Merck Index 15, 6421
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viskositet 6.4 mPa.s (60°C)
Formel vikt 214.39
Procent renhet 99%
Fysisk form Low Melting Solid, Crystalline Powder, Crystals, Flakes, Pellets and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.