missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Tetradecanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 36°C to 39°C |
| Densitet | 0.8 g/cm3 at 60°C |
| Kokpunkt | 277°C to 288°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004757 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol, 1-Tetradecanol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?