Läs mer
1-Tetradecanol, TRC
Produktkod. 17951385
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17951385 25 g
1 options
Produktkod. 17951385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29248025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-n-Tetradecanol
CAS 112-72-1
Molekylformel C14 H30 O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Tetradecanol, Tetradecanol (7CI), 1-Hydroxytetradecane, 1-Tetradecyl alcohol, Adol 18, Alfol 14, Conol 1495, Hainol 14SS, Hinol 14SS, Kalcohl 40, Kalcohl 4098, Kalcol 4098, Kolliwax MA, Lanette 14, Lanette K, Lanette Wax KS, Lorol C 14, Loxanol V, Myristic alcohol, Myristyl alcohol, NSC 8549, Nacol 14-95, Nacol 14-98, Nafol 14, Speziol C 14 Pharma, Tetradecyl alcohol, n-Tetradecan-1-ol, n-Tetradecanol, n-Tetradecyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn Tetradecan-1-OL
Molekylvikt (g/mol) 214.39
Formel vikt 214.2297