Läs mer
1-Tetradecene, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Tetradecene |
| CAS | 1120-36-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Tetradecene |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H28 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | tetradec-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.37 |
| Visa mer |