Läs mer
(1-Tetradecyl)trimetylammoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11338355
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338355 500 g 500g
11318355 25 g 25g
11328355 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10294.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336,40 g/mol
Myristyltrimetylammonium har använts i en studie för att bedöma en tensidkontrollerad syntetisk metod för att erhålla en nanofas av mesoporös ceriumoxid-zirkoniumoxidlösning som innehåller katjoniska defekter i den kristallina strukturen. Det har också använts i en studie för att bestämma den låga molekylvikten av organiska syror i jordar och växter genom kapillärzonelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Myristyltrimetylammonium har använts i en studie för att utvärdera en tensidkontrollerad syntetisk metod för att erhålla en nanofas av mesoporös ceriumoxid-zirkoniumoxidlösning som innehåller katjoniska defekter i den kristallina strukturen. Det har också använts i en studie för att bestämma den låga molekylvikten av organiska syror i jordar och växter genom kapillärzonelektrofores.
Löslighet
Lösligt i vatten. (100 g/L)
Noter
Ljuskänslig. Förvara i svalt torrt tillstånd. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Säkerställ ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-97-7
Molekylformel C17H38BrN
Molekylvikt (g/mol) 336.40
MDL-nummer MFCD00011770
InChI-nyckel CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
IUPAC-namn trimetyl(tetradecyl)azanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide
Smältpunkt 245 °C till 250 °C
Odör Luktfritt
Linjär formel CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3633227
Merck Index 14,6336
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (100g/L)
Formel vikt 336.4
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.