Läs mer
(1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride, 98%
Produktkod. 11383176
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383176 5 g 5g
11393176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12484.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4574-04-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4574-04-3
MDL-nummer MFCD00059968
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride
Molekylformel C17H38ClN
Kvantitet 5 g
Beilstein 3916572
Känslighet Hygroscopic
Synonym tetradecyltrimethylammonium chloride, myristyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium chloride, trimethyltetradecylammonium chloride, 1-tetradecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, n-tetradecyltrimethylammonium chloride, rmv7nju3fx, unii-rmv7nju3fx, trimethyl tetradecyl azanium chloride, tetradecyl trimethyl ammonium chloride
InChI-nyckel CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC-namn trimetyl(tetradecyl)azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 291.95
PubChem CID 20708
Formel vikt 291.95
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.