Läs mer
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Produktkod. 11376886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376886 100 g 100g
11366886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04311.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25791-20-2 | C32H44BrP | 539.58 g/mol
(1-tetradecyl)trifenylfosfoniumbromid används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-tetradecyl)trifenylfosfoniumbromid används som ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25791-20-2
Molekylformel C32H44BrP
Molekylvikt (g/mol) 539.58
MDL-nummer MFCD00051857
InChI-nyckel FUMBGFNGBMYHGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenyl tetradecyl phosphonium bromide, myristyltriphenylphosphonium bromide, 1-tetradecyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl tetradecyl phosphanium bromide, tetradecyl triphenylphosphonium bromide, acmc-209gmk, tetradecyltriphenylphosphoniumbromide, triphenyl tetradecyl phosphoniumbromide, n-tetradecyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium,triphenyltetradecyl-, bromide 1:1
PubChem CID 3084442
IUPAC-namn trifenyl(tetradecyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 87°C to 89°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3582243
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in Water.
Formel vikt 539.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.