Läs mer
1-Tetradecylamine, 98%
Produktkod. 10215000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
Produktkod. 10215000
Brand: Thermo Scientific Acros 138100100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2016-42-4 | C14H31N | 213.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2016-42-4
Molekylformel C14H31N
Molekylvikt (g/mol) 213.41
InChI-nyckel PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
PubChem CID 16217
IUPAC-namn tetradekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecylamine
Smältpunkt 37°C to 42°C
Färg Rosa till vitt
Densitet 0.9930g/mL, 0.993
Kokpunkt 291°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)13NH2
Brytningsindex 1.5045 to 1.5065
Kvantitet 10 g
Beilstein 04, 201
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 213.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Solid or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Tetradecylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.