Läs mer
1-Tetradecylboronic acid, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394346
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11394346
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19966.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100888-40-2
Molekylformel C14H31BO2
Molekylvikt (g/mol) 242.21
MDL-nummer MFCD00093676
InChI-nyckel MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
PubChem CID 3528229
IUPAC-namn tetradecylboronic acid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Tetradecylboronic acid
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1757986
Formel vikt 242.21